Learn More
Estándar de turbidez sin relación de 1000 NTU, Reagecon
Suspensión de microesferas de polímero extremadamente precisas (± 1 %) con estabilidad de vida útil garantizada incluso después de abrir el frasco.
175.00€ - 398.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos con relación |
---|---|
Exactitud | Precisión ± 1 % NTU |
Turbidez | 1000 NTU ± 1 % |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11536593
|
Reagecon
CRSR-1000-100 |
Formato líquido en frasco de HDPE | 100 ml |
175.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12736935
|
Reagecon
CRSR-1000-500 |
Formato líquido en frasco de HDPE GL45 | 500 ml |
398.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Estándar de referencia de turbidez, material de referencia de turbidez.
- Diseñado y formulado para superar los problemas de seguridad, precisión y estabilidad adversos experimentados con otros estándares de turbidez, principalmente estándares basados en formacina.
- contenedores
- Trazable al NIST
- No tóxico, no cancerígeno
- Muy preciso
- Estable
- Aprobado por la EPA
Especificaciones
Instrumentos con relación | |
Precisión ± 1 % NTU | |
1000 NTU ± 1 % |