Learn More
Thermo Scientific™ Rotores basculantes BIOS de 1000 ml
Ejecute de un modo eficiente y fiable sus métodos de bioprocesamiento con los rotores basculantes Thermo Scientific™ para 6 ó 8 bolsas de 1000 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 12995
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Los rotores basculantes Thermo Scientific™ BIOS de 1000 ml se han diseñado para usarse con la centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16.Estos rotores, que se suministran en su totalidad con cestillos y frascos, se han diseñado para simplificar el funcionamiento de la centrífuga, así como para maximizar la productividad.
Logre un procesamiento eficiente y fiable de las muestras con las siguientes características:- 8 x 1000 ml (8 l) 5400 rpm como máx. (RCF de 8500 x g máx.);
- 6 Capacidad de 1000 ml (6 l) a 4600 rpm como máx. (RCF de 7117 x g máx.)
- La protección Thermo Scientific™ Eco-Spin™ permite ahorrar hasta un 64 % de energía en comparación con los rotores sin protección
- Son compatibles con las funciones Thermo Scientific™ Auto-Lid™ y Auto-ID™ que posibilitan la apertura instantánea y el guardado de la tapa, y facilitan la identificación del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras
- Garantía de 2 años
Actualice a los cestillos Thermo Scientific™ Dura-Coat™ con revestimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión por humedad, los productos químicos o las soluciones alcalinas.
Especificaciones
Kit de juntas | |
Cuerpo del rotor de cestillos basculantes 1000 ml | |
Juego de sellos para cubierta para cucharón redondo (juegos de 6) |