Learn More
Euro Protection™ 100% Knit White Cut-Resistant Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Especificaciones
Coating Material | Poliuretano |
Color | Gris |
Material | Tejido |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | 9 |
Tipo de empaquetado | Bolsas individuales |
Tipo de Palm | Revestido |