Learn More
1-(Trimetilsilil)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020527
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
250 g
18156-74-6
C6H12N2Si
140.26
MFCD00005280
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
28925
CHEBI:85063
imidazol-1-il(trimetil)silano
C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
18156-74-6
C6H12N2Si
140.26
MFCD00005280
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
28925
CHEBI:85063
imidazol-1-il(trimetil)silano
C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
1-(Trimethylsilyl)imidazole acts as a silylating agent for alcohols, carbohydrates and 1,3-dicarbonyl compounds. It is a derivatization reagent used for selective silylation of hydroxyl groups and carboxylic acid without affecting the amino group. It employed as an intermediate for the synthesis of imidazole derivatives. It plays an essential role to synthesize polysubstituted chiral spirotetrahydropyrans. It is also used in the quantification of pintol after derivatization by gas chromatography/ mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(Trimetilsilil)imidazol actúa como agente sililante para alcoholes, carbohidratos y compuestos de 1,3-dicarbonilo. Es un reactivo de derivatización utilizado para la sililación selectiva de grupos hidroxilo y ácido carboxílico sin afectar al grupo amino. Se emplea como intermediario para la síntesis de derivados de imidazol. Desempeña un papel esencial en la sintesis de espirotetrahidropiranos quirales polisustituidos. También se utiliza en la cuantificación del pintol tras la derivatización por cromatografía de gases/espectrometría de masas.
Solubilidad
Miscible con los disolventes orgánicos más comunes. Se descompone en agua.
Nota
Sensible a la luz y a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-(Trimethylsilyl)imidazole
Punto de fusión -42°C
Densidad 0.956
Punto de ebullición 212°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Olor Weak
Índice de refracción 1.4765
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 606148
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with most common organic solvents. It decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.26
Porcentaje de pureza 97%