Learn More
1-Trimetilsilil-1,4-pentadiino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y el amoníaco.
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y el amoníaco.
Especificaciones
Punto de ebullición | 42°C (25mmHg) |
Nombre del producto químico o material | 1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne |
Cantidad | 1 g |
Fórmula lineal | HC≡CCH2C≡CSi(CH3)3 |
Número UN | UN1993 |
Temperatura de inflamación | 8°C (46°F) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.27 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Densidad | 0.789 |