Learn More
Ácido 1-pirrolidinacarboditioico, sal de amonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10081870
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
5108-96-3
C5H12N2S2
164.28
MFCD00012720
VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
4311638
pirrolidina-1-carboditioato
C1CCN(C1)C(=S)[S-]
5108-96-3
C5H12N2S2
164.28
MFCD00012720
VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
4311638
pirrolidina-1-carboditioato
C1CCN(C1)C(=S)[S-]
Ácido 1-pirrolidinacarboditióico, sal de amonio, 98 %, C5H12N2S2, número CAS-5108-96-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150.0°C to 155.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.