Learn More
1-Octen-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 3391-86-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H16O |
Peso molecular (g/mol) | 128.215 |
Número MDL | MFCD00004589 |
Clave InChI | VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol |
PubChem CID | 18827 |
ChEBI | CHEBI:34118 |
Nombre IUPAC | oct-1-en-3-ol |
SMILES | CCCCCC(C=C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11489982
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12079.09 |
10 g |
N/A
|
N/A | |||||
11499982
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12079.18 |
50 g |
N/A
|
N/A | |||||
11409992
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12079.30 |
250 g |
N/A
|
N/A | |||||
Descripción
Used as a flavoring agent in cheese and chocolate. Used as a perfuming agent in cosmetic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesUtilizadas como agente aromatizante en el queso y el chocolate. Utilizado como agente de perfumería en la industria cosmética.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en un lugar bien ventilado.
3391-86-4 | |
128.215 | |
VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N | |
18827 | |
oct-1-en-3-ol |
C8H16O | |
MFCD00004589 | |
1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol | |
CHEBI:34118 | |
CCCCCC(C=C)O |
Especificaciones
1-Octen-3-ol | |
-49°C | |
173°C to 175°C | |
Characteristic | |
1.437 | |
1744110 | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
CCCCCC(C=C)O | |
128.215 | |
CHEBI:34118 | |
98% |
3391-86-4 | |
0.833 | |
61°C (141°F) | |
C8H16O | |
MFCD00004589 | |
1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol | |
VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N | |
oct-1-en-3-ol | |
18827 | |
128.22 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H315-H319-H335-H227
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido combustible.
P210-P233-P240-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P374-P501c
H227-H302-H315-H319-H332.
missing translation for 'einecsNumber' : 222-226-0
missing translation for 'rtecsNumber' : RH3300000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only