Learn More
1-Octen-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499982 50 g 50 g
11489982 10 g 10 g
11409992 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11499982 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A12079.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3391-86-4 | C8H16O | 128.215 g/mol
Used as a flavoring agent in cheese and chocolate. Used as a perfuming agent in cosmetic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizadas como agente aromatizante en el queso y el chocolate. Utilizado como agente de perfumería en la industria cosmética.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en un lugar bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3391-86-4
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.215
Número MDL MFCD00004589
Clave InChI VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol
PubChem CID 18827
ChEBI CHEBI:34118
Nombre IUPAC oct-1-en-3-ol
SMILES CCCCCC(C=C)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Octen-3-ol
Punto de fusión -49°C
Densidad 0.833
Punto de ebullición 173°C to 175°C
Temperatura de inflamación 61°C (141°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.437
Cantidad 50 g
Beilstein 1744110
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 98%