Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido 1-nitroso-2-naftol-3,6-disulfónico, hidrato de sal disádica, puro, indicador gra.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Nitroso-2-naphthol-3, 6-disulfonic acid, disodium salt hydrate |
Punto de fusión | >300.0°C |
Color | Amarillo a naranja |
Pérdida por secado | 5% max. (1 g, 105°C) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 11, II, 190 |
Índice Merck | 15, 6731 |
Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble in water |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt hydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.