missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 1-naftilacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3758535
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Botella de plástico
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
86-87-3
C12H10O2
186.21
MFCD00004046
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop
6862
CHEBI:32918
ácido 2-naftalen-1-ilacético
OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
86-87-3
C12H10O2
186.21
MFCD00004046
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop
6862
CHEBI:32918
ácido 2-naftalen-1-ilacético
OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Naphthylacetic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 126.0°C to 133.0°C
Color Beige o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 666
Índice Merck 15, 6456
Información de solubilidad Solubility in water: 0.38g/L (17°C). Other solubilities: soluble in aceton
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'