Learn More
Cloruro de 1-metilpirrol-2-carbonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
It is applied in the preparation of 5-(Pyrrolylcarbonyl)- and 5-(Imidazolylcarbonyl)pyrimidines and use also in the novel fluorescent, minor groove and sequence specific recognition element: design, synthesis, and DNA binding properties of p-Anisylbenzimidazole-imidazole/pyrrole-containing polyamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de 5-(pirrolilcarbonil)pirimidinas y 5-(imidazolilcarbonil)pirimidinas, y también se usa en el nuevo fluorescente, surco menor y elemento de reconocimiento específico de secuencia: diseño, síntesis y propiedades de unión de ADN de p-anisilbencimidazol-imidazol/pirrol que contienen poliamidas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad, bases y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Almacenar en congelador a – 20 °C.
Se utiliza en la preparación de 5-(pirrolilcarbonil)pirimidinas y 5-(imidazolilcarbonil)pirimidinas, y también se usa en el nuevo fluorescente, surco menor y elemento de reconocimiento específico de secuencia: diseño, síntesis y propiedades de unión de ADN de p-anisilbencimidazol-imidazol/pirrol que contienen poliamidas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad, bases y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Almacenar en congelador a – 20 °C.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methylpyrrole-2-carbonyl chloride |
Punto de ebullición | 72°C to 74°C (10 mmHg) |
Índice de refracción | 1.57 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3265 |
Beilstein | 472022 |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Información de solubilidad | Reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.57 |
Porcentaje de pureza | 95% |