Learn More
1-Metilbencimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
66.90€ - 195.00€
CAS | 1632-83-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H8N2 |
Peso molecular (g/mol) | 132.17 |
Número MDL | MFCD00192275 |
Clave InChI | FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 1-methyl, methylbenzimidazole, unii-12lw89n19y, 1-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, methyl, 1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, pubchem7613, 1-methylbenzimidazole |
PubChem CID | 95890 |
Nombre IUPAC | 1-methyl-1H-1,3-benzodiazole |
SMILES | CN1C=NC2=CC=CC=C12 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11467146
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25472.06 |
5 g |
66.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11477146
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25472.14 |
25 g |
195.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1-Methylbenzimidazole is the suitable reagent used as electrolyte additive for the dye-sensitized solar cells and solid-state dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 1-metilbencimidazol es el reactivo adecuado utilizado como aditivo electrolítico para células solares sensibilizadas al colorante y células solares sensibilizadas por colorante en estado sólido.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, con un buen sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
1632-83-3 | |
132.17 | |
FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N | |
95890 | |
CN1C=NC2=CC=CC=C12 |
C8H8N2 | |
MFCD00192275 | |
1-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 1-methyl, methylbenzimidazole, unii-12lw89n19y, 1-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, methyl, 1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, pubchem7613, 1-methylbenzimidazole | |
1-methyl-1H-1,3-benzodiazole |
Especificaciones
1-Methylbenzimidazole | |
59°C to 62°C | |
C8H8N2 | |
1-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 1-methyl, methylbenzimidazole, unii-12lw89n19y, 1-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, methyl, 1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, pubchem7613, 1-methylbenzimidazole | |
FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N | |
1-methyl-1H-1,3-benzodiazole | |
95890 | |
99% |
1632-83-3 | |
154°C (12 mmHg) | |
MFCD00192275 | |
Soluble in methanol. | |
CN1C=NC2=CC=CC=C12 | |
132.17 | |
132.17 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only