Learn More
1-Metilbencimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467146 5 g 5 g
11477146 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25472.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1632-83-3 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
1-Methylbenzimidazole is the suitable reagent used as electrolyte additive for the dye-sensitized solar cells and solid-state dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metilbencimidazol es el reactivo adecuado utilizado como aditivo electrolítico para células solares sensibilizadas al colorante y células solares sensibilizadas por colorante en estado sólido.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, con un buen sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1632-83-3
Fórmula molecular C8H8N2
Peso molecular (g/mol) 132.17
Número MDL MFCD00192275
Clave InChI FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 1-methyl, methylbenzimidazole, unii-12lw89n19y, 1-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, methyl, 1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, pubchem7613, 1-methylbenzimidazole
PubChem CID 95890
Nombre IUPAC 1-methyl-1H-1,3-benzodiazole
SMILES CN1C=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylbenzimidazole
Punto de fusión 59°C to 62°C
Punto de ebullición 154°C (12 mmHg)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.17
Porcentaje de pureza 99%