Learn More
1-Metil-5-(tributilstanil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
Specifications
Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-5-(tributylstannyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 439.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |