Learn More
Alfa Aesar™ 1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine, 97%
22.10€ - 260.00€
CAS 16155-03-6
Fórmula molecular C11H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 221.26
Número MDL MFCD00101003
InChI Key GZNDUKANJZIZOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-4-4-nitrophenyl piperazine, 1-methyl-4-4-nitro-phenyl-piperazine, 4-methyl-1-4-nitrophenyl piperazine, acmc-1bvu1, cambridge id 5139345, 1-methyl-4-p-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-4-nitrophenyl piperizine, n-4-nitrophenyl-n'-methylpiperazine, 4-methyl-1-4-nitro-phenyl-piperazine
PubChem CID 2825198
IUPAC Name 1-methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15400479 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63665.MD
250mg 22.10€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-07-2020
Añadir a la cesta
15480469 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63665.03
1g 65.40€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-07-2020
Añadir a la cesta
15490469 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63665.06
5g 260.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
16155-03-6
221.26
GZNDUKANJZIZOT-UHFFFAOYSA-N
2825198
CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
C11H15N3O2
MFCD00101003
1-methyl-4-4-nitrophenyl piperazine, 1-methyl-4-4-nitro-phenyl-piperazine, 4-methyl-1-4-nitrophenyl piperazine, acmc-1bvu1, cambridge id 5139345, 1-methyl-4-p-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-4-nitrophenyl piperizine, n-4-nitrophenyl-n'-methylpiperazine, 4-methyl-1-4-nitro-phenyl-piperazine
1-methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Especificaciones
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
16155-03-6
MFCD00101003
GZNDUKANJZIZOT-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
2825198
Solid
250mg
C11H15N3O2
1-methyl-4-4-nitrophenyl piperazine, 1-methyl-4-4-nitro-phenyl-piperazine, 4-methyl-1-4-nitrophenyl piperazine, acmc-1bvu1, cambridge id 5139345, 1-methyl-4-p-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-4-nitrophenyl piperizine, n-4-nitrophenyl-n'-methylpiperazine, 4-methyl-1-4-nitro-phenyl-piperazine
CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
221.26
221.26
97%