Learn More
1-Metil-4-(3-nitrofenil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-4-(3-nitrophenyl)piperazine |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.26 |
Porcentaje de pureza | 97% |