missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Metil-2-(tri-n-butilestannil)imidazol, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Description
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials. It is an organostannic compound for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metil-2-(tri-n-butilestannil)imidazol se utiliza en productos farmacéuticos, candidatos a fármacos, ligandos para catalizadores de metales de transición y otros materiales funcionales moleculares. Es un compuesto organoestánnico para la investigación proteómica.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
El 1-metil-2-(tri-n-butilestannil)imidazol se utiliza en productos farmacéuticos, candidatos a fármacos, ligandos para catalizadores de metales de transición y otros materiales funcionales moleculares. Es un compuesto organoestánnico para la investigación proteómica.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
Specifications
Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN2788 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.15 |
Porcentaje de pureza | ≥90% |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'