Learn More
1-Metil-2-(tri-n-butilestannil)imidazol, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428117 1 g 1 g
15479225 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51523.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 105494-69-7 | Molecular Formula: C16H32N2Sn | Molecular Weight: 371.156 g/mol
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials. It is an organostannic compound for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metil-2-(tri-n-butilestannil)imidazol se utiliza en productos farmacéuticos, candidatos a fármacos, ligandos para catalizadores de metales de transición y otros materiales funcionales moleculares. Es un compuesto organoestánnico para la investigación proteómica.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105494-69-7
Fórmula molecular C16H32N2Sn
Peso molecular (g/mol) 371.156
Número MDL MFCD01319030
Clave InChI KFWFYOPKNSYTMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-2-tributylstannyl-1h-imidazole, 1-methyl-2-tributylstannyl imidazole, 1-methyl-2-tri-n-butylstannyl imidazole, 1-methyl-1h-imidazol-2-yl tributylstannane, 1-methyl-2-tributylstannanyl-1h-imidazole, acmc-20aotl, tributyl-1-methylimidazol-2-yl stannane, n-methyl 2-tributylstannylimidazole, 2-tri-n-butylstannyl-n-methylimidazole
PubChem CID 2763252
Nombre IUPAC tributil-(1-metilimidazol-2-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CN1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.15
Porcentaje de pureza ≥90%