Learn More
1-metil--pirrolidinona,2-pirrolidinona, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
44.04 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
44.04 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
44.04 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 l
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Description
1-metil-2-pirrolidinona, 99 %, C5H9NO, número de CAS-872-50-4, 1-metil-2-pirrolidinona, 1-metil-2-pirrolidona, 1-metilpirrolidinona, 2-pirrolidinona, 1-metil, metilpirrolidinona, m-pirol, n-metil-2-pirrolidinona, n-metil-2-pirrolidinona, n-metilpirrolidinona, n-metilpirrolidinona, 2,5 l
Specifications
Nombre del producto químico o material | 1-metil-2-pirrolidinona |
Punto de fusión | -24.0 °C |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 1.0300 g/ml |
Punto de ebullición | 202.0 °C |
Cantidad | 1 l |
Temperatura de inflamación | 91 °C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: 1-methyl-2-pyrrolidone