missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro de 1-metil-1h-pirazol-3-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.56 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'