Learn More
(1-Metil-1H-pirazol-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541109
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
84547-61-5
C5H8N2O
112.132
MFCD08556301
WQFOGLYQVFBDEY-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol, 1-methyl, 2-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl, 1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 1-methylpyrazole-5-methanol, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl ;methanol
11815316
(2-metilpirazol-3-il)metanol
CN1C(=CC=N1)CO
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
84547-61-5
C5H8N2O
112.132
MFCD08556301
WQFOGLYQVFBDEY-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol, 1-methyl, 2-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl, 1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 1-methylpyrazole-5-methanol, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl ;methanol
11815316
(2-metilpirazol-3-il)metanol
CN1C(=CC=N1)CO
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%