Learn More
1-Metil-1H-pirazol-3-amina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077634
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
1904-31-0
C4H7N3
97.12
MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
137254
1-metilpirazol-3-amina
CN1C=CC(=N1)N
1904-31-0
C4H7N3
97.12
MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
137254
1-metilpirazol-3-amina
CN1C=CC(=N1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Punto de ebullición 93.0°C to 94.0°C (0.5 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.