Learn More
Ácido 1-metil-1H-indazol-4-borónico, 95 %, Acros Organics™
75.80€ - 244.00€
CAS | 1001907-60-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H9BN2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 175.98 |
Número MDL | MFCD09870045 |
Clave InChI | MDEHELJMJCXYIU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-methyl-1h-indazol-4-yl boronic acid, 1-methylindazole-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid, 1-methylindazol-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-ylboronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-yl-4-boronic acid, acmc-2097nc, 4-borono-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-4-indazolyl boronic acid, 1-methylindazol-4-yl boronic acid |
PubChem CID | 44118212 |
SMILES | CN1N=CC2=C(C=CC=C12)B(O)O |
Descripción
1001907-60-3 | |
175.98 | |
MDEHELJMJCXYIU-UHFFFAOYSA-N | |
44118212 |
C8H9BN2O2 | |
MFCD09870045 | |
1-methyl-1h-indazol-4-yl boronic acid, 1-methylindazole-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid, 1-methylindazol-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-ylboronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-yl-4-boronic acid, acmc-2097nc, 4-borono-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-4-indazolyl boronic acid, 1-methylindazol-4-yl boronic acid | |
CN1N=CC2=C(C=CC=C12)B(O)O |
Especificaciones
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid | |
Authentic | |
C8H9BN2O2 | |
1-methyl-1h-indazol-4-yl boronic acid, 1-methylindazole-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid, 1-methylindazol-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-ylboronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-yl-4-boronic acid, acmc-2097nc, 4-borono-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-4-indazolyl boronic acid, 1-methylindazol-4-yl boronic acid | |
CN1N=CC2=C(C=CC=C12)B(O)O | |
175.98 | |
175.98 |
1001907-60-3 | |
94% min. (HPLC) | |
MFCD09870045 | |
MDEHELJMJCXYIU-UHFFFAOYSA-N | |
ácido (1-metilindazol-4-il)borónico | |
44118212 | |
95% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement Harmful if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid, 95%
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only