Learn More
Ácido 1-metil-1H-indazol-4-borónico, 95 %, Acros Organics™
Código de producto. 15294338 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15294338 250 mg 250 miligramos
15284338 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15294338 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454342500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1001907-60-3
Fórmula molecular C8H9BN2O2
Peso molecular (g/mol) 175.98
Número MDL MFCD09870045
Clave InChI MDEHELJMJCXYIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indazol-4-yl boronic acid, 1-methylindazole-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid, 1-methylindazol-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-ylboronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-yl-4-boronic acid, acmc-2097nc, 4-borono-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-4-indazolyl boronic acid, 1-methylindazol-4-yl boronic acid
PubChem CID 44118212
SMILES CN1N=CC2=C(C=CC=C12)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido (1-metilindazol-4-il)borónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.98
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.