Learn More
cloruro de 1-metil-1h-indazol-3-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-indazole-3-carbonyl chloride |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.62 |
Porcentaje de pureza | 97% |