Learn More
1-Yodonaftaleno, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758234
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
90-14-2
C10H7I
254.07
MFCD00003876
NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
naphthalene, 1-iodo, 1-naphthyl iodide, alpha-iodonaphthalene, iodonaphthalene, 1-iodonaphthalenen, .alpha.-iodonaphthalene, 1-iodo-naphthalene, 1-iodonaphthlen, 1-iodonaphthlene, 1-iodonapthalene
7004
1-yodonaftaleno
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2I
90-14-2
C10H7I
254.07
MFCD00003876
NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
naphthalene, 1-iodo, 1-naphthyl iodide, alpha-iodonaphthalene, iodonaphthalene, 1-iodonaphthalenen, .alpha.-iodonaphthalene, 1-iodo-naphthalene, 1-iodonaphthlen, 1-iodonaphthlene, 1-iodonapthalene
7004
1-yodonaftaleno
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Iodonaphthalene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.7400g/mL
Punto de ebullición 302.0°C to 305.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7I
Índice de refracción 1.6980 to 1.7040
Cantidad 10 mL
Beilstein 05, 550
Gravedad específica 1.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.07
Porcentaje de pureza 97.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodonaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.