Learn More
1-Indanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-147933
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
6351-10-6
C9H10O
134.18
MFCD00003797
YIAPLDFPUUJILH-UHFFFAOYNA-N
1-indanol, indanol, indan-1-ol, 1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2,3-dihydro, 1h-indenol, 2,3-dihydro, 1-hydroxyindan, 1-hydroxyindane, 1-indanole, --indanol
22819
CHEBI:16697
2,3-dihidro-1H-inden-1-ol
C1CC2=CC=CC=C2C1O
6351-10-6
C9H10O
134.18
MFCD00003797
YIAPLDFPUUJILH-UHFFFAOYNA-N
1-indanol, indanol, indan-1-ol, 1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2,3-dihydro, 1h-indenol, 2,3-dihydro, 1-hydroxyindan, 1-hydroxyindane, 1-indanole, --indanol
22819
CHEBI:16697
2,3-dihidro-1H-inden-1-ol
C1CC2=CC=CC=C2C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Indanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50°C to 54°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación 145°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 574
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,benzene and chloroform,slightly soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Indanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.