Learn More
1-Hexil-3-metilimidazolio hexafluorofosfato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-142973
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
304680-35-1
C10H19F6N2P
312.24
MFCD03093296
YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
2734175
1-hexil-3-metilimidazol-3-io; hexafluorofosfato
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
304680-35-1
C10H19F6N2P
312.24
MFCD03093296
YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
2734175
1-hexil-3-metilimidazol-3-io; hexafluorofosfato
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Líquido iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -73.5°C
Color Blanco
Densidad 1.3045g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.4160 to 1.418
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.3045
Viscosidad 497 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.