Learn More
1-Hexil-3-metilimidazolio hexafluorofosfato, 99+ %, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 354180250
Detalles adicionales : CAS : 304680-35-1 Peso : 0.07500kg
Envase | Frasco de plástico |
---|---|
Cantidad | 25g |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Líquido iónicoIdentificadores de productos químicos
304680-35-1 | |
312.24 | |
YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N | |
2734175 | |
CCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
C10H19N2·PF6 | |
MFCD03093296 | |
1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate | |
1-hexil-3-metilimidazol-3-io; hexafluorofosfato |
Especificaciones
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate | |
98.5 | |
1.3045g/mL | |
-73.5°C | |
Authentic | |
MFCD03093296 | |
1.4160 to 1.418 | |
25g | |
1.3045 | |
1-hexil-3-metilimidazol-3-io; hexafluorofosfato | |
2734175 | |
Polvo | |
497 mPa.s (25°C) |
304680-35-1 | |
100.0 | |
Blanco | |
99% | |
C10H19N2·PF6 | |
Frasco de plástico | |
1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate | |
YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N | |
CCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F | |
312.24 | |
312.24 | |
99% |
Seguridad y manipulación
- 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.