Learn More
Ácido 1-hexanosulfónico, hidrato de sal de sodio, 98 %, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
80.60€ - 2586.00€
CAS | 2832-45-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H13NaO3S |
Peso molecular (g/mol) | 188.22 |
Número MDL | MFCD00007542 |
Clave InChI | QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt |
PubChem CID | 23677630 |
Nombre IUPAC | sodio; hexano-1-sulfonato |
SMILES | [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10075670
|
Thermo Scientific Acros
411600050 |
5 g |
80.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10495841
|
Thermo Scientific Acros
411600250 |
25 g |
262.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10628321
|
Thermo Scientific Acros
411601000 |
100 g |
697.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11350996
|
Thermo Scientific Acros
411605000 |
500 g |
2586.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de pares iónicosIdentificadores de productos químicos
2832-45-3 | |
188.22 | |
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M | |
23677630 | |
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O |
C6H13NaO3S | |
MFCD00007542 | |
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt | |
sodio; hexano-1-sulfonato |
Especificaciones
1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate | |
(0.25M aq. soln.) (1cm cell vs HPLC grade water), 0.2 max. at 210nm, 0.1 max. at 220nm, 0.075 max. at 230nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.04 max. at 254nm, 0.04 max. at 280nm, (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water), (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water) at 0nm | |
De incoloro a amarillo | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
CH3(CH2)5SO3Na·xH2O | |
04, IV, 54 | |
(10% in water) Clear colorless | |
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O | |
188.22 | |
188.22 | |
98% |
2832-45-3 | |
>300°C | |
Negligible | |
98% | |
C6H13NaO3S | |
MFCD00007542 | |
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt | |
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M | |
sodio; hexano-1-sulfonato | |
23677630 | |
Negligible | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Seguir aclarando.
Evitar respirar
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
RUO – Research Use Only