Learn More
Ácido 1-hexanosulfónico, hidrato de sal de sodio, 98 %, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10075670 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10075670 5 g 5 GR
10495841 25 g 25 GR
10628321 100 g 100 GR
11350996 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10075670 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 411600050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2832-45-3
Fórmula molecular C6H13NaO3S
Peso molecular (g/mol) 188.22
Número MDL MFCD00007542
Clave InChI QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
Nombre IUPAC Sodio;hexano-1-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Absorbancia (0.25M aq. soln.) (1cm cell vs HPLC grade water), 0.2 max. at 210nm, 0.1 max. at 220nm, 0.075 max. at 230nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.04 max. at 254nm, 0.04 max. at 280nm, (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water), (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water) at 0nm
Punto de fusión >300°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad Negligible
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Cantidad 5 g
Beilstein 04, IV, 54
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Presión de vapor Negligible
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido