Learn More
1-Hexadecilamina, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
24.80€ - 170.00€
CAS | 143-27-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H35N |
Peso molecular (g/mol) | 241.46 |
Número MDL | MFCD00008158 |
Clave InChI | FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine |
PubChem CID | 8926 |
Nombre IUPAC | hexadecan-1-amina |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10011070
|
Thermo Scientific Acros
120510050 |
5 g | Frasco de vidrio |
24.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10724241
|
Thermo Scientific Acros
120511000 |
100 g | Frasco de vidrio |
24.80€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10112630
|
Thermo Scientific Acros
120515000 |
500 g | Frasco de vidrio |
51.50€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11955171
|
Thermo Scientific Acros
120510025 |
2.5 kg | Tambor de plástico |
170.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
143-27-1 | |
241.46 | |
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N | |
8926 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCN |
C16H35N | |
MFCD00008158 | |
hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine | |
hexadecan-1-amina |
Especificaciones
1-Hexadecylamine | |
38.0°C to 47.0°C | |
330.0°C | |
Auténtico | |
C16H35N | |
MFCD00008158 | |
hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine | |
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N | |
hexadecan-1-amina | |
8926 | |
90% |
143-27-1 | |
Blanco | |
140°C | |
88% min. (GC) | |
CH3(CH2)15NH2 | |
04,202 | |
Solubility in water: insoluble | |
CCCCCCCCCCCCCCCCN | |
241.46 | |
241.46 | |
Masa o trozos cristalinos de baja fusión |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar con agua cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 205-596-8
- 1-Hexadecylamine, straight-chained C16
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P391-Recoger el vertido.
RUO – Research Use Only