Learn More
1-Hexadecilamina, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11955171 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
10011070 5 g Frasco de vidrio 5 g
10724241 100 g Frasco de vidrio 100 g
10112630 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11955171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120510025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143-27-1 | C16H35N | 241.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-27-1
Fórmula molecular C16H35N
Peso molecular (g/mol) 241.46
Número MDL MFCD00008158
Clave InChI FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine
PubChem CID 8926
Nombre IUPAC hexadecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexadecylamine
Punto de fusión 38.0°C to 47.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 330.0°C
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)15NH2
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 04,202
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.46
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Masa o trozos cristalinos de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hexadecylamine, straight-chained C16
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P391-Recoger el vertido.