Learn More
1-Heptin-3-ol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7044222
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
7383-19-9
C7H12O
112.172
MFCD00041597
SHSFXAVQBIEYMK-UHFFFAOYSA-N
1-heptyn-3-ol, n-butyl ethynyl carbinol, acmc-1biv8, 1-heptyn-3-ol, +/-
93050
hept-1-in-3-ol
CCCCC(C#C)O
7383-19-9
C7H12O
112.172
MFCD00041597
SHSFXAVQBIEYMK-UHFFFAOYSA-N
1-heptyn-3-ol, n-butyl ethynyl carbinol, acmc-1biv8, 1-heptyn-3-ol, +/-
93050
hept-1-in-3-ol
CCCCC(C#C)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-heptin-3-ol se utiliza como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. También se usa en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y polvos de metales pesados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Heptyn-3-ol
Densidad 0.869
Punto de ebullición 161°C to 163°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.44
Cantidad 1 g
Número UN UN1987
Beilstein 1740804
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 98%