missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Etil-3-metil-4-piperidona, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 11393956
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3612-16-6
C8H15NO
141.21
MFCD01318144
DZPMPRBBBQMILW-UHFFFAOYNA-N
1-ethyl-3-methyl-4-piperidone, acmc-20aova, 1-ethyl-3-methyl-piperidin-4-one
2733442
1-etil-3-metilpiperidin-4-ona
CCN1CCC(=O)C(C)C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3612-16-6
C8H15NO
141.21
MFCD01318144
DZPMPRBBBQMILW-UHFFFAOYNA-N
1-ethyl-3-methyl-4-piperidone, acmc-20aova, 1-ethyl-3-methyl-piperidin-4-one
2733442
1-etil-3-metilpiperidin-4-ona
CCN1CCC(=O)C(C)C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methyl-4-piperidone
Densidad 0.942
Punto de ebullición 72°C (7.6 mmHg)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 1 g
Beilstein 1524485
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.21
Porcentaje de pureza 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'