Learn More
(1-Etil-1H-1,2,4-triazol-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (1-Ethyl-1H-1, 2, 4-triazol-5-yl)methanol |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | (1-etil-1H-1,2,4-triazol-5-il)metanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |