Learn More
1-Dodecino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757788
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
765-03-7
C12H22
166.31
MFCD00008960
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
69821
dodec-1-inon
CCCCCCCCCCC#C
765-03-7
C12H22
166.31
MFCD00008960
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
69821
dodec-1-inon
CCCCCCCCCCC#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Dodecyne
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -19°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7700g/mL
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9C∽CH
Índice de refracción 1.4330 to 1.435
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 261
Gravedad específica 0.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.31
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Dodecyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.