Learn More
Isocianato de 1-dodecilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046180
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
4202-38-4
C13H25NO
211.349
MFCD00041744
YIDSTEJLDQMWBR-UHFFFAOYSA-N
dodecyl isocyanate, dodecane, 1-isocyanato, dodecylisocyanate, 1-dodecyl isocyanate, n-dodecyl isocyanate, acmc-209jmx, isocyanic acid dodecyl ester
77873
1-isocianatododecano
CCCCCCCCCCCCN=C=O
4202-38-4
C13H25NO
211.349
MFCD00041744
YIDSTEJLDQMWBR-UHFFFAOYSA-N
dodecyl isocyanate, dodecane, 1-isocyanato, dodecylisocyanate, 1-dodecyl isocyanate, n-dodecyl isocyanate, acmc-209jmx, isocyanic acid dodecyl ester
77873
1-isocianatododecano
CCCCCCCCCCCCN=C=O
1-Dodecyl isocyanate, is incorporated in AZT analogue preparation through it use ine the synthesis of carbodiimides from phosphinimines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 1-dodecilo se incorpora en la preparación analógica AZT una vez utilizado en la síntesis de carbodiimidas a partir de fosfiniminas.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Dodecyl isocyanate
Densidad 0.877
Punto de ebullición 157°C to 161°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación 134°C (273°F)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.441
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 1774823
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.35
Porcentaje de pureza 98%