Learn More
1-Dodecanetiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
20.80€ - 50.60€
CAS | 112-55-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H26S |
Peso molecular (g/mol) | 202.40 |
Número MDL | MFCD00004885 |
Clave InChI | WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan |
PubChem CID | 8195 |
Nombre IUPAC | dodecano-1-tiol |
SMILES | CCCCCCCCCCCCS |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11440703
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12741.22 |
100 g |
20.80€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11450703
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12741.36 |
500 g |
50.60€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1-Dodecanethiol is used in the preparation of hydrophobic or mixed self-assembled monolayers. It is also employed as a chain transfer agent for radical polymerization. Further, it is utilized as a polymerization inhibitor in polyurethane and neoprene adhesives, which finds application in the footwear industry. In addition to this, it acts as a protein regenerating agent used for the regeneration of native proteins from mercuribenzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones1-Dodecanetiol se utiliza en la preparación de monocapas hidrófobas o mixtas autoensambladas. También se emplea como agente de transferencia de cadena para la polimerización de radicales. Además, se utiliza como inhibidor de polimerización en adhesivos de poliuretano y neopreno, que se aplica en la industria del calzado. Además, actúa como agente regenerador de proteínas utilizado para la regeneración de proteínas nativas a partir del mercuribenzoato.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases, agentes oxidantes, agentes reductores y metales alcalinos.
112-55-0 | |
202.40 | |
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N | |
8195 | |
CCCCCCCCCCCCS |
C12H26S | |
MFCD00004885 | |
1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan | |
dodecano-1-tiol |
Especificaciones
1-Dodecanethiol | |
°C to 7°C | |
276°C to 278°C | |
98% | |
CH3(CH2)11SH | |
MFCD00004885 | |
Air Sensitive | |
Immiscible with water. | |
CCCCCCCCCCCCS | |
202.40 | |
202.4 | |
Líquido |
112-55-0 | |
0.845 | |
133°C (271°F) | |
C12H26S | |
1.4601 | |
969337 | |
1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan | |
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N | |
dodecano-1-tiol | |
8195 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H317-H335
P260-P264b-P271-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 203-984-1
missing translation for 'rtecsNumber' : JR3155000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacénese bajo nitrógeno
RUO – Research Use Only