Learn More
1-Dodecanetiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450703 500 g 500 g
11440703 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11450703 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12741.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 112-55-0 | C12H26S | 202.40 g/mol
1-Dodecanethiol is used in the preparation of hydrophobic or mixed self-assembled monolayers. It is also employed as a chain transfer agent for radical polymerization. Further, it is utilized as a polymerization inhibitor in polyurethane and neoprene adhesives, which finds application in the footwear industry. In addition to this, it acts as a protein regenerating agent used for the regeneration of native proteins from mercuribenzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1-Dodecanetiol se utiliza en la preparación de monocapas hidrófobas o mixtas autoensambladas. También se emplea como agente de transferencia de cadena para la polimerización de radicales. Además, se utiliza como inhibidor de polimerización en adhesivos de poliuretano y neopreno, que se aplica en la industria del calzado. Además, actúa como agente regenerador de proteínas utilizado para la regeneración de proteínas nativas a partir del mercuribenzoato.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases, agentes oxidantes, agentes reductores y metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-55-0
Fórmula molecular C12H26S
Peso molecular (g/mol) 202.40
Número MDL MFCD00004885
Clave InChI WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan
PubChem CID 8195
Nombre IUPAC dodecano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanethiol
Punto de fusión -7°C
Densidad 0.845
Punto de ebullición 276°C to 278°C
Temperatura de inflamación 133°C (271°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH3(CH2)11SH
Índice de refracción 1.4601
Cantidad 500 g
Beilstein 969337
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Dodecanethiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecanethiol