Learn More
1-Cloroftalazin-4-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
1-Chlorophthalazin-4-one acts as an organic and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-cloroftalazin-4-ona actúa como intermedio orgánico y farmacéutico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases.
La 1-cloroftalazin-4-ona actúa como intermedio orgánico y farmacéutico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Chlorophthalazin-4-one |
Punto de fusión | 270°C to 274°C |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | 4-cloro-2H-ftalazin-1-ona |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.59 |
Porcentaje de pureza | 98% |