Learn More
1-Cloro-6-hidroxihexano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
59.40€ - 756.00€
CAS | 2009-83-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H13ClO |
Peso molecular (g/mol) | 136.62 |
Número MDL | MFCD00002984 |
Clave InChI | JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf |
PubChem CID | 74828 |
Nombre IUPAC | 6-clorohexano-1-ol |
SMILES | C(CCCCl)CCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10112760
|
Thermo Scientific Acros
109280250 |
25 g |
59.40€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10010900
|
Thermo Scientific Acros
109281000 |
100 g |
202.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10761424
|
Thermo Scientific Acros
109285000 |
500 g |
756.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2009-83-8 | |
136.62 | |
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N | |
74828 | |
C(CCCCl)CCO |
C6H13ClO | |
MFCD00002984 | |
6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf | |
6-clorohexano-1-ol |
Especificaciones
1-chloro-6-hydroxyhexane | |
94.0 | |
De incoloro a amarillo | |
108.0°C to 112.0°C (14.0 mmHg) | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
Cl(CH2)6OH | |
MFCD00002984 | |
6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf | |
C(CCCCl)CCO | |
136.62 | |
136.62 | |
Líquido |
2009-83-8 | |
100.0 | |
1.0300g/mL | |
98°C | |
94% min. (GC) | |
C6H13ClO | |
1.4547 to 1.4567 | |
1.03 | |
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N | |
6-clorohexano-1-ol | |
74828 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 217-925-2
RUO – Research Use Only