Learn More
1-Cloro-6-hidroxihexano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10112760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10112760 25 g 25 g
10010900 100 g 100 g
10761424 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10112760 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109280250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2009-83-8 | C6H13ClO | 136.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2009-83-8
Fórmula molecular C6H13ClO
Peso molecular (g/mol) 136.62
Número MDL MFCD00002984
Clave InChI JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
PubChem CID 74828
Nombre IUPAC 6-clorohexano-1-ol
SMILES C(CCCCl)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-chloro-6-hydroxyhexane
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 108.0°C to 112.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)6OH
Índice de refracción 1.4547 to 1.4567
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.62
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido