Learn More
Isotiocianato de 1-butilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11434343
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
592-82-5
C5H9NS
115.19
MFCD00004824
LIMQQADUEULBSO-UHFFFAOYSA-N
butyl isothiocyanate, n-butyl isothiocyanate, butyl mustard oil, butane, 1-isothiocyanato, 1-butyl isothiocyanate, butylisothiocyanate, isothiocyanic acid, butyl ester, isothiocyanic acid n-butyl ester, 1-isothiocyanato-butane, butanisothiocyanate
11613
CHEBI:50534
1-isotiocianatobutano
CCCCN=C=S
592-82-5
C5H9NS
115.19
MFCD00004824
LIMQQADUEULBSO-UHFFFAOYSA-N
butyl isothiocyanate, n-butyl isothiocyanate, butyl mustard oil, butane, 1-isothiocyanato, 1-butyl isothiocyanate, butylisothiocyanate, isothiocyanic acid, butyl ester, isothiocyanic acid n-butyl ester, 1-isothiocyanato-butane, butanisothiocyanate
11613
CHEBI:50534
1-isotiocianatobutano
CCCCN=C=S
1-Butyl isothiocyanate participates in the synthesis and characterization of Poly(N-Propargylthiourea). Participates in the Synthesis of 2-Aminobenzothiazoles via Copper (I)-Catalyzed Cross-Coupling with Part-Per-Million Catalyst Loadings. Thiols reactions with 1-Butyl isothiocyanate in aquatic toxicity data in the TETRATOX assay and reactivity data in an abiotic thiol assay. utyl isothiocyanate has been used as capping reagent to immobilize the functionalized derivative of Oregon Green 514 molecular switch on a preformed amino self assembled monlayer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-isotiocianato de butilo participa en la síntesis y la caracterización de poli(N-propargyltiourea). Participa en la síntesis de 2-aminobenzotiazoles mediante un acoplamiento cruzado catalizado por cobre (I) con cargas de catalizador de parte por millón. Reacciones de tioles con isotiocianato de 1-butilo en datos de toxicidad acuática en el ensayo TETRATOX y datos de reactividad en un ensayo de tiol abiótico. El isotiocianato de utilo se ha utilizado como reactivo de taponado para inmovilizar el derivado funcionalizado del interruptor 514molecular de Oregon Green en una monocapa autoensamblada de amino preformada.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Butyl isothiocyanate
Densidad 0.954
Punto de ebullición 63°C to 65°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal CH3(CH2)3NCS
Índice de refracción 1.5
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 906839
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.2
Porcentaje de pureza ≥98%