Learn More
1-Bromo-4-clorobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10607252
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
6940-78-9
C4H8BrCl
171.46
MFCD00001010
NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
butane, 1-bromo-4-chloro, tetramethylene chlorobromide, 4-bromo-1-chlorobutane, 1-chloro-4-bromobutane, 4-bromobutyl chloride, 4-chlorobutyl bromide, 1-brom-4-chlorbutan, 4-chlorobromobutane, bromo 4 chlorobutane, bromo-4-chlorobutane
81364
1-bromo-4-chlorobutano
C(CCBr)CCl
6940-78-9
C4H8BrCl
171.46
MFCD00001010
NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
butane, 1-bromo-4-chloro, tetramethylene chlorobromide, 4-bromo-1-chlorobutane, 1-chloro-4-bromobutane, 4-bromobutyl chloride, 4-chlorobutyl bromide, 1-brom-4-chlorbutan, 4-chlorobromobutane, bromo 4 chlorobutane, bromo-4-chlorobutane
81364
1-bromo-4-chlorobutano
C(CCBr)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-chlorobutane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.4800g/mL
Punto de ebullición 80.0°C to 82.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)4Br
Índice de refracción 1.4865 to 1.4885
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.48
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with organic solvents,soluble in ethanol,ethylether,slightly soluble in carbontetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.46
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-4-chlorobutane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.