Learn More
1-Bencilimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777397
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
4238-71-5
C10H10N2
158.20
MFCD00005296
KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
77918
1-bencilimidazol
C(N1C=CN=C1)C1=CC=CC=C1
4238-71-5
C10H10N2
158.20
MFCD00005296
KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
77918
1-bencilimidazol
C(N1C=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Benzylimidazole
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 68.0°C to 71.0°C
Color Marrón
Punto de ebullición 310.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 23, 48
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystals