Learn More
Bromuro de 1-alil-3-metilimidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Allyl-3-methylimidazolium bromide |
Color | Amarillo |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Nombre IUPAC | 1-metil-3-prop-2-enilimidazol-1-io; bromuro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.08 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |