Learn More
1-Acetil-3-indolcarboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3771222
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
22948-94-3
C11H9NO2
187.2
MFCD00039691
LCJLFGSKHBDOAY-UHFFFAOYSA-N
1-acetyl-1h-indole-3-carbaldehyde, n-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl, 1-acetyl-3-formylindole, zlchem 389, pubchem7227, n-acetylindole-3-aldehyde, acmc-1crl1
89915
1-acetilindol-3-carbaldehído
CC(=O)N1C=C(C2=CC=CC=C21)C=O
22948-94-3
C11H9NO2
187.2
MFCD00039691
LCJLFGSKHBDOAY-UHFFFAOYSA-N
1-acetyl-1h-indole-3-carbaldehyde, n-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl, 1-acetyl-3-formylindole, zlchem 389, pubchem7227, n-acetylindole-3-aldehyde, acmc-1crl1
89915
1-acetilindol-3-carbaldehído
CC(=O)N1C=C(C2=CC=CC=C21)C=O
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde
Punto de fusión 165°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.