Learn More
1,9-Decadieno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021481
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1720-38-3
C10H14
134.22
MFCD00014926
ILVDYAGPHFWNQI-UHFFFAOYSA-N
1,9-decadiyne, acmc-1bppd, 1,9-decadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
74400
CHEBI:37823
deca-1,9-dieno
C#CCCCCCCC#C
1720-38-3
C10H14
134.22
MFCD00014926
ILVDYAGPHFWNQI-UHFFFAOYSA-N
1,9-decadiyne, acmc-1bppd, 1,9-decadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
74400
CHEBI:37823
deca-1,9-dieno
C#CCCCCCCC#C
One-step synthesis of carbametacyclophane 3 from 1,9-decadiyne and diethyl acetylenedicarboxylate is described. The use of 1,9-decadiyne as a nucleophile led only to the monoalkynylation product, a selectivity that would be difficult to achieve with a catalytic in situ metalation process. 1,9-decadiyne reacts with iodobenzene (excess) to afford the bis-Sonogashira coupling product in excellent yield. 1,9-Decadiyne was dihydrated and gave 2,9-decanedione in 92% yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se describe la síntesis en un solo paso de carbamatociclofano 3 a partir de 1,9-decadieno y dietil acetilenedicarboxilato. El uso de 1,9-decadieno como nucleófilo provocó solamente la monoalquilación del producto, una selectividad que sería difícil de alcanzar con un proceso catalítico in situ de la metalación. El 1,9-decadieno reacciona con yodobenzeno (exceso) para permitir el acoplamiento bis-Sonogashira del producto con una producción excelente. El 1,9-decadieno se dihidrató y dio 2,9-decanodiona con una producción del 92 %.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,9-Decadiyne
Densidad 0.822
Punto de ebullición 80°C to 81°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Índice de refracción 1.451
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1734594
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 97%