Learn More
1,8,9-Trihidroxiantracieno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 1143-38-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H10O3 |
Peso molecular (g/mol) | 226.23 |
Número MDL | MFCD00053409 |
Clave InChI | NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy |
PubChem CID | 2202 |
ChEBI | CHEBI:37510 |
Nombre IUPAC | 1,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-one |
SMILES | OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2 |
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1143-38-0 | |
226.23 | |
NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N | |
2202 | |
1,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-one |
C14H10O3 | |
MFCD00053409 | |
anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy | |
CHEBI:37510 | |
OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2 |
Especificaciones
1,8,9-Trihydroxyanthracene | |
178.0°C to 181.0°C | |
96% min. (HPLC) | |
C14H10O3 | |
anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy | |
NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N | |
1,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-one | |
2202 | |
226.23 |
1143-38-0 | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00053409 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, acetone, benzene, slightly soluble in alcohol, ether, glacial acetic | |
OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2 | |
226.23 | |
CHEBI:37510 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 214-538-
RUO – Research Use Only